Learn More
Solución tampón, pH 9,00, Reagecon™
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 9,00 se analiza a 20 °C hasta un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
28.15€ - 38.30€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11402024
Ver documentos Detalles de la promoción
Reagecon
10905
500 ml
38.30€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11492014
Ver documentos Detalles de la promoción
Reagecon
1090
1000 ml
28.15€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST.La solución tampón Reagecon™, pH 9,00 se analiza a 20 °C hasta un nivel de precisión de ± 0,01.Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación conforme a ISO 9001:2008
  • Acreditado conforme a ISO 17025