Learn More
Alfa Aesar™ Buffer solution, pH 9.00 (+/-0.01 at 25°C), No Color, Specpure™, NIST Traceable
Marca:  Alfa Aesar™ 042421.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376089
  • 19.50€ / 500 ml
Stock EU 14
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Buffer solution, pH 9.00 (±0.01 at 25°C)
MFCD00147253
Specpure™
500mL
NIST Traceable
Liquid
Undesignated
Videos
SDS Documentos