Learn More
Reagecon™ Color Coded pH Buffers in Twin Neck Bottle Format
Use color coded pH buffers for ease of use. Reagecon™ Color Coded pH Buffer in a Twin Neck Bottle Format are tested at 20°C or 25°C and are certified and NIST traceable.
Marca:  Reagecon™ 1070CTT
Detalles adicionales : Peso : 1.02460kg
Cantidad 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444589
  • 29.69€ / 1 litro
Fecha estimada de envío
02-06-2021
Descripción
Descripción
  • Soluciones de tampón de pH de color
  • Probado a 20 °C o a 25 °C 
  • Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025’
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Ventajas que tienen los frascos de cuello doble
  • No hay posibilidad de que se contaminen
  • No es necesario utilizar un recipiente de medición independiente en la calibración del electrodo
  • Se dispensa la cantidad correcta de tampón necesaria para la calibración en la cámara de calibración sin generar residuos
  • Ideal para trabajos de campo
  • Fácil de transportar
  • Tamaños disponibles de 250 ml, 500 ml y 1 l
Especificaciones
Especificaciones
7
Amarillo
1L