Learn More
Buffer Solution pH 7.413, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 7.413 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Tipo de solución | Tampón |
| Formulación | Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate di-Sodium Hydrogen |