Learn More
Solución tampón, pH 3, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
41.00€ - 75.60€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11324578
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042416.K2
1 L
41.00€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11334578
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042416.K7
4 L
75.60€
4 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Buffer solution (pH 3) is used as a means of keeping pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.