Learn More
Solución tamponada, pH 2,00 (glicina), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Código de producto. 10588040 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
Código de producto. 10588040
Marca: Fisher Chemical J/2800/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de tampón con pH 2,00 (glicina), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 217672
Especificaciones
Color Incolora
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de plástico de HDPE