Learn More
Solución tampón, pH 2.00 (±0,01 a 25 ºC), sin color, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
For Calibration of pH Meters
27.50€ - 80.40€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11480271
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.AP
500 mL
27.50€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11358408
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.K2
1 L
43.50€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11348408
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.K7
4 L
80.40€
4 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Buffer Solution pH 2 used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a different chemical applications. Glycine Buffer Solution pH 2 used for eluting antibodies in various antibody purification procedures i.e. protein A-agarose, protein G-agarose, affinity.