Learn More
Buffer solution, pH 12 (±0.01 at 25deg.C), No Color, NIST Traceable, Alfa Aesar™, Specpure™
Marca:  Alfa Aesar 042425.K2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314598
  • 32.70€ / 1 litro
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
1336-21-6
35.046
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
[NH4+].[OH-]
H5NO
MFCD00147253
14923
azanium;hydroxide
Especificación
Buffer solution
Colorless liquid
MFCD00147253
[NH4+].[OH-]
35.046
CHEBI:18219
Odorless
1.004-1.005g/cm3 at 20°C
1L
1336-21-6
H5NO
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
azanium;hydroxide
14923
Liquid
Yes
Colorless