Learn More
Solución de tampón de pH 12,00 (+/-0,01 a 25 °C), sin color, Specpure™, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 81.90€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11316099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042425.AP |
500 mL |
27.50€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11314598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042425.K2 |
1 L |
44.10€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11304598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042425.K7 |
4 L |
81.90€
4 litros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Buffer solution (pH 12.00) is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.