Learn More
Solución tampón pH 10
77.90 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
6 x 250 ml
Envase:
1 paq.
6 paq.
Especificaciones
Color | Incoloro |
pH | 10 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 6 x 250 ml |
Tipo de solución | Solución tampón de pH |
Olor | Ning. |
Envase | 6 paq. |