Learn More
Solución tampón pH 10.00
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 10.00 is tested at 20°C or 25°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
Marca: Reagecon 1100525
Detalles adicionales : Peso : 0.51660kg
Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
0°C | |
Incolora | |
Líquido | |
Tampón de pH | |
Sí |
100°C | |
10 | |
500 ml | |
Characteristic | |
Fully miscible in water |
Seguridad y manipulación
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 25°C
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Boric Acid, DisodiumSalt