Learn More
Alfa Aesar™ Buffer solution, pH 10.00 (+/-0.01 @ 25°C), No Color, Specpure™, NIST Traceable
Marca:  Alfa Aesar™ 038710.K2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318987
  • 32.50€ / 1 litro
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
1336-21-6
35.046
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
[NH4+].[OH-]
H5NO
MFCD00146206
14923
azanium;hydroxide
Especificaciones
Buffer solution
1336-21-6
MFCD00146206
[NH4+].[OH-]
35.046
CHEBI:18219
Specpure™
pH 10.00 (±0.01 at 25°C), No Color, NIST Traceable
H5NO
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
azanium;hydroxide
14923
Liquid
1L