Learn More
Buffer Solution pH 1.68, Alfa Aesar™ Specpure™
Marca:  Alfa Aesar 042415.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316089
  • 19.90€ / 500 ml
En stock 13
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Buffer solution
Colorless liquid
Potassium chloride: 0.7%; Hydrochloric acid: 0.7%; water: 98.6%
Odorless
1.005g/cm3 at 20°C
500mL
7732-18-5
MFCD00147253
Liquid
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Colorless