Learn More
Buffer Solution pH 1.68, Alfa Aesar™ Specpure™
Marca:  Alfa Aesar 042415.K7
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314578
  • 62.70€ / 4 litros
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Buffer solution
Colorless liquid
Potassium chloride: 0.7%; Hydrochloric acid: 0.7%; water: 98.6%
Odorless
Colorless
7732-18-5
MFCD00147253
Liquid
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
4L