Learn More
Solución tampón, pH 1,68, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
28.20€ - 81.90€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11316089
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042415.AP
500 mL
28.20€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11304578
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042415.K2
1 L
44.40€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11314578
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042415.K7
4 L
81.90€
4 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Buffer Solution pH 1.68 used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a different chemical applications. Glycine buffer solution pH 2 used for eluting antibodies in various antibody purification procedures i.e. protein A-agarose, protein G-agarose, affinity.