Learn More
Buffer Solution (Borate), pH 10, Color Coded Blue, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca: JT Baker 5655-01
84.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 8 Pack group : III
Especificaciones
Buffer Solution (Borate), pH 10 | |
500 mL | |
1L = 1.00kg |
Color Coded Blue | |
Frasco de polietileno | |
Reactivo BAKER ANALYZED™ |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.