Learn More
Solución tampón, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
43.70€ - 80.50€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11398977
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
038709.K2
1 L
43.70€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11308987
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
038709.K7
4 L
80.50€
4 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Buffer solution (pH 10.00) is used as a means of keeping pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.