Learn More
Buffer solution pH 7.0 (20°C), Green colored, potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, with fungicide, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072084
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
1336-21-6
H5NO
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
azanio;hidróxido
N.O
1336-21-6
H5NO
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
azanio;hidróxido
N.O
Green colored, potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, with fungicide
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 7.0
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport