Learn More
Buffer solution pH 10.0 (20°C), Violet colored, borax / sodium hydroxide, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072086
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
amine hydrate
N.O
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
amine hydrate
N.O
Violet colored, borax / sodium hydroxide
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 10.0
Cantidad 500 mL
Número UN NONH for all modes of transport