missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buffer solution pH 10.0 (20°C), Violet colored, borax / sodium hydroxide, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15614080
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
amine hydrate
N.O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
amine hydrate
N.O

Violet colored, borax / sodium hydroxide

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 10.0
Cantidad 10 L
Número UN NONH for all modes of transport
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'