Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Filter Flask
Lateral socket for vacuum tubing with outer diameter 15-18 mm
Marca: BRAND™ 73729
174.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.34000kg
Descripción
Especificaciones
DIN 12 476, ISO 6556 | |
60mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Conector lateral | |
1/paq. |
Transparente | |
2000 mL | |
265 mm | |
Matraz de filtración Buchner |