Learn More
BUCHI Matraces receptores para rotavapores
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor. Los matraces receptores esféricos Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para recoger disolventes condensados.
Marca: BUCHI 000424
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavaporLos matraces receptores esféricos Buchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas.Ideales para recoger disolventes condensados.
- Matraces receptores esféricos para evaporadores giratorios con junta de bola (35/20)
- Uso exclusivo de vidrio de borosilicato DURAN 3.3
- Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
- Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
- Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
- Disipación de tensión de las piezas de cristal a 560 °C
- Disponibles en volúmenes de 50 ml a 3000 ml
- Disponibles sin revestimiento o con revestimiento de P+G
Especificaciones
Vidrio estándar | |
Evaporador giratorio | |
Sin revestimiento | |
500 mL |
Matraz receptor | |
Articulación esférica KS-35 | |
Forma redonda |