Learn More
BUCHI Juego de mangueras dobladas con rosca GL14 para condensadores
Contiene mangueras dentadas, tuercas de tapón y juntas.
Marca: BUCHI 037287
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Para su uso con Rotavapor™
- Puntas de manguera, juego de 4 piezas, GL14 doblado, junta de silicona
Especificaciones
R-300 | |
Manguera dentada | |
Silicona | |
Conexión: GL14 |