Learn More
BUCHI Matraces de secado para rotavapores
Special shaped flasks for powder drying
Marca:  BUCHI 000452
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10446761
  • 190.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con Rotavapor™ R 3 y R-210/R-215
  • Disponibles en varios tamaños con diferentes juntas estándar
Especificaciones
Especificaciones
CE
Evaporador giratorio
29.2/32
60 °C
Matraz de secado de polvo
Plástico y vidrio
29.2/32
500 mL