Learn More
BTX™ Electrodos Array™ de dos agujas
Diseñado para la administración in vivo de fármacos o genes
311.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica muscular |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, ECM 2001, ECM 630 |
Tensión | 0/500V |
Forma del electrodo | Straight/Needle |
Longitud del electrodo (imperial) | 0,78 in |
Código de producto | Marca | Tamaño de la separación (métrico) | Tamaño de la separación (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de la separación (métrico) | Tamaño de la separación (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15497260
|
BTX™
450120 |
10 mm | 0,39 in |
311.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15407270
|
BTX™
450121 |
5 mm | 0,19 in |
311.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Conjunto de dos agujas estériles y desechables
- Permite una inyección directa, sencilla, económica y segura de tejido muscular para la administración de ADN plasmídico
- Compatible con ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
Dos tamaños
- Conjunto de 5 mm y mango recomendado para masas musculares pequeñas tales como el tibial de ratón
- Tamaño de 10 mm adecuado para masas musculares más grandes como el gastrocnemio de rata
Especificaciones
Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica muscular | |
0/500V | |
0,78 in | |
10 μs a 99 ms. en PBS | |
Sterile | |
Square Wave |
Generadores ECM 830, ECM 2001, ECM 630 | |
Straight/Needle | |
20 mm | |
6 Pk. | |
Banana Plug to Banana Plug |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.