Learn More
BTNL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | BTNL2 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823655
|
Proteintech
25110-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813655
|
Proteintech
25110-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
BTNL2 (butyrophilin-like protein 2), also known as BTL-II, is a 455 amino acid single-pass type II membrane protein that acts as a negative regulator of T cell proliferation. Expressed in thymus, brain, kidney, heart, liver, small intestine, testis, ovary, pancreas and leukocytes, BTNL2 exists as at least six alternatively spliced isoforms, which are encoded by a gene located on human chromosome 6. Expression of BTNL2 isoform 3 is associated with susceptibility to sarcoidosis type 2 (SS2), an immune disorder that causes chronic inflammatory granulomatous lesions.Especificaciones
BTNL2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O70355, Q9UIR0 | |
547431, 56244 | |
BTNL2 Fusion Protein Ag18803 | |
Primary | |
-20°C | |
BTNL2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BTL II, BTNL2, Butyrophilin like protein 2, HSBLMHC1, SS2 | |
Btnl2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |