Learn More
Invitrogen™ Human BTK, His Tag Recombinant Protein
BTK Recombinant Human Protein
632.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000052 |
---|---|
Alias de gen | BTK, ATK, XLA |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | His Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12624770
|
Invitrogen™
PR5442A |
100 μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10358152
|
Invitrogen™
PV3587 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11503447
|
Invitrogen™
PV3363 |
10μg |
632.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Bruton tyrosine kinase (BTK) is a cytoplasmic tyrosine kinase belonging to the SRC-related TEC subfamily of tyrosine kinases. Mutations in the BTK gene have been linked to severe developmental blocks in human B-cell ontogeny and immunodeficiency disorders.Especificaciones
NP_000052 | |
Human | |
Baculovirus |
BTK, ATK, XLA | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.