Learn More
Abnova™ BTG4 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH31045
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 54766
Peso molecular 48.4
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16190743
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054766-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16100753
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054766-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH31045
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
48.4
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
MGC33003/PC3B
BTG4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54766
BTG4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BTG4
Human
Recombinant
Solution