Learn More
Abnova™ BTG1 (Human) Recombinant Protein
Human BTG1 full-length ORF ( AAH16759, 1 a.a. - 171 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000694-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102381
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MHPFYTRAATMIGEIAAAVSFISKFLRTKGLTSERQLQTFSQSLQELLAEHYKHHWFPEKPCKGSGYRCIRINHKMDPLIGQAAQRIGLSSQELFRLLPSELTLWVDPYEVSYRIGEDGSICVLYEASPAGGSTQNSTNVQMVDSRISCKEELLLGRTSPSKNYNMMTVSG
Especificaciones
Especificaciones
AAH16759
B-cell translocation gene 1, anti-proliferative
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
694
Wheat germ expression system
25 μg
BTG1