Learn More
R&D Systems™ BSJ-4-116
Beschreibung
BSJ-4-116 is a selective CDK12 PROTAC® Degrader. BSJ-4-116 selectively degrades CDK12 over a panel of other kinases and exhibits no degradation of CDK13 or cyclin K. The compound inhibits growth of T-ALL cells and sensitizes them to PARP inhibitor Olaparib (Cat. No. 7579).
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | N-[7-[(3 R)-3-[[5-Chloro-4-[[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]heptyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide |
| CAS | 2519823-34-6 |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Active Degraders |
| Molecular Formula | C40H49ClN8O8S |
| Purity | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?