Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bryce
La suela impenetrable protege los pies de objetos afilados y metálicos, mientras que la puntera de acero y la cubierta de PU reforzada en los dedos ofrecen protección contra los objetos que caen. La estructura de microfibra sigue siendo flexible para soportar el cemento y resiste a las sustancias corrosivas.
Marca:  Emma Safety Footwear MM33084838
Detalles adicionales : Peso : 1.52800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928351
  • 144.16€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Estructura de microfibra
  • 3M™ Bandas reflectantes
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Negro
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
38
Cordones
Bryce
Microfibra
Acero