Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de vidrio marrón con tapón de polietileno
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de materiales fotosensibles en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio ámbar de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca:  Hirschmann™ 2640180
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12688665
  • 73.80€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
Marrón
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
±0,1 ml
±0,1 ml
A
Polietileno
100 ml
170 mm
Esmerilado estándar NS 12/21