Learn More
Hirschmann™ Matraz de medición de vidrio marrón
Prepare diluciones precisas. El matraz de medición de vidrio marrón de cuello ancho Hirschmann™ es ideal para diluciones precisas y para la preparación de soluciones estándar. El matraz tiene graduaciones blancas e identificación de lote fechado.
Marca: Hirschmann™ 2640252
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Vidrio de color ámbar
- Graduaciones en blanco
- Fechado con información de lote
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
70 mm | |
NS 7/16 | |
Sí | |
Tapón de vidrio |
5 ml | |
1 ml | |
Ancha | |
0,025% | |
A |