Learn More
Gasa de bronce, aleación 220, malla 60 tejida a partir de alambre de 0,19 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045230.GT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496835
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Bronze gauze, Alloy 220
MFCD00198187
60 Mesh
60 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire
150 x 150 mm
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos