Learn More
Alfa Aesar™ Bronze gauze, alloy 220, 200 mesh woven from 0.053mm (0.0021in) in dia wire
Marca:  Alfa Aesar™ 045223.GT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456835
  • 26.50€ / cada uno
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
150 x 150mm
200 Mesh
Odorless
Bronze gauze, Alloy 220
200 mesh woven from 0.053mm (0.0021 in.) dia. wire
MFCD00198187
Videos
SDS Documentos