Learn More
Bromotris(dimetilamino)hexafluorofosfato de fosfonio, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 15565206
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50296-37-2
C6H18BrF6N3P2
388.07
MFCD00191864
XELPBWPBGHCIKX-UHFFFAOYSA-N
bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, brop, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, bromo-tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20aljt, ksc269e9j, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophos, bromotris dimethylamino phosphoniumhexafluorophosphate, bromanyl-tris dimethylamino phosphanium hexafluorophosphate
10221847
bromo-tris(dimetilamino)fosferanio; hexafluorofosfato
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](Br)(N(C)C)N(C)C
50296-37-2
C6H18BrF6N3P2
388.07
MFCD00191864
XELPBWPBGHCIKX-UHFFFAOYSA-N
bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, brop, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, bromo-tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20aljt, ksc269e9j, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophos, bromotris dimethylamino phosphoniumhexafluorophosphate, bromanyl-tris dimethylamino phosphanium hexafluorophosphate
10221847
bromo-tris(dimetilamino)fosferanio; hexafluorofosfato
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](Br)(N(C)C)N(C)C
Nombre del producto químico o material Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 249.0°C to 252.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.07
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.