Learn More
Bromotrimethylsilane, 98%, ACROS Organics™
20.10€ - 351.90€
CAS 2857-97-8
Fórmula molecular C3H9BrSi
Molecular Weight (g/mol) 153.1
InChI Key IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC Name bromo(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Br
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10276000
SDS Ver documentos
Acros Organics
186650050
5g Glass bottle 20.10€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 9
Añadir a la cesta
10347940
SDS Ver documentos
Acros Organics
186650250
25g Glass bottle 41.80€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
10052300
SDS Ver documentos
Acros Organics
186651000
100g Glass bottle 96.00€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 4
Añadir a la cesta
11915811
SDS Ver documentos
Acros Organics
186655000
500g Glass bottle 351.90€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 10
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
C-X bond formation reagent, Silylation reagent
Especificaciones
2857-97-8
153.1
trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
bromo(trimethyl)silane
C3H9BrSi
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
76113
C[Si](C)(C)Br
Especificaciones
Bromotrimethylsilane
32°C
Glass bottle
1.16
Colorless to Yellow
5g
97.5% min. (Argentometry)
(CH3)3SiBr
trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
bromo(trimethyl)silane
76113
Liquid
1.1600g/mL
Authentic
1.4200 to 1.4250
79.0°C
-43.0°C
2857-97-8
C3H9BrSi
09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Solubility in water: decomposes.
C[Si](C)(C)Br
153.1
153.1
98%