Learn More
Bromothymol Blue, Indicator, ACROS Organics™
49.60€ - 538.50€
CAS 76-59-5
Fórmula molecular C27H28Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 624.384
Número MDL MFCD00005872
InChI Key NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10397750 SDS Ver documentos Acros Organics
151360250
25g Glass bottle 49.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 11
Añadir a la cesta
10307760 SDS Ver documentos Acros Organics
151361000
100g Glass bottle 152.70€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 10
Añadir a la cesta
10794284 SDS Ver documentos Acros Organics
151365000
500g Glass bottle 538.50€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Indicator
Especificaciones
76-59-5
624.384
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
6450
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
C27H28Br2O5S
MFCD00005872
Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
CHEBI:86155
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Especificaciones
Bromothymol Blue
C27H28Br2O5S
15, 1455
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
6450
624.38
Glass bottle
204.0°C
76-59-5
MFCD00005872
Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
624.384
CHEBI:86155
Pure
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
25g