Learn More
Alfa Aesar™ Bromophenol Blue sodium salt, ACS
Marca:  Alfa Aesar™ 032639.22
Detalles adicionales : CAS : 34725-61-6 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491267
  • 204.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
34725-61-6
MFCD00013793
Especificaciones
Bromophenol Blue sodium salt
MFCD00013793
Soluble in water.
Crystalline
>300°C
34725-61-6
14,1444
691.96
ACS
100g
Videos
SDS Documentos