Learn More
Bromophenol Blue, sodium salt, ACROS Organics™
Indicator
Marca: Acros Organics 403160100
Detalles adicionales : CAS : 34725-61-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad | 10g |
---|
Descripción
IndicadorIdentificadores de productos químicos
34725-61-6 | |
691.94 | |
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M | |
3791690 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C19H9Br4NaO5S | |
MFCD00013793 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein | |
sodio;2-[(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenosulfonato |
Especificaciones
Bromophenol Blue, sodium salt | |
34725-61-6 | |
MFCD00013793 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
691.94 | |
691.94 | |
Frasco de vidrio | |
10g |
Pure | |
C19H9Br4NaO5S | |
19, I, 649 | |
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M | |
sodio;2-[(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenosulfonato | |
3791690 | |
Reactivo ACS | |
>300.0°C |
RMF - Research Use or Further Mfg