Learn More
Bromociclohexano, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081568
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
108-85-0
C6H11Br
163.06
MFCD00003819
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
7960
bromocyclohexane
BrC1CCCCC1
108-85-0
C6H11Br
163.06
MFCD00003819
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
7960
bromocyclohexane
BrC1CCCCC1
Bromocyclohexane has been used to study the ionization of equatorial and axial conformational isomers of the chair-bromocyclohexane using vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromociclohexano se ha utilizado para estudiar la ionización de los isómeros conformacionales ecuatoriales y axiales de la conformación de silla del bromociclohexano mediante espectroscopia de ionización de umbral con análisis de masa ultravioleta al vacío.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar alejado de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bromocyclohexane
Punto de fusión -57°C
Densidad 1.335
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 100 g
Beilstein 1098373
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2730
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.06
Porcentaje de pureza 98%