Learn More
Bromocresol Purple, Pure, Indicator Grade, Solid, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical B/4330/46
Detalles adicionales : CAS : 115-40-2 Peso : 0.02500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10030070
  • 86.50€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-05-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
115-40-2
11681
Powder Solid
245°C
25g
C21H16Br2O5S
540.21g/mol
Glass Jar
Red
Videos
SDS Documentación