Learn More
Bromobenceno d5, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051928
Click to view available options
Cantidad:
2g
10g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
4165-57-5
C6H5Br
162.04
MFCD00000056
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
2723968
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
4165-57-5
C6H5Br
162.04
MFCD00000056
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
2723968
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
The labeled version of bromobenzene , used as a general reagent in palladium-catalyzed reaction and in the synthesize of Grignard reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bromobenzene-d5
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.55 g/mL
Temperatura de inflamación 51 °C (124 °F)
Olor Aromático
Índice de refracción 1,557
Cantidad 2g
Punto de ebullición 53 °C (23 mmHg)
Número UN UN2514
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-bromo(²H₅)benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.06
Porcentaje de pureza 99%