Learn More
Bromobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081428
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
108-86-1
C6H5Br
157.01
MFCD00000055
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
7961
CHEBI:3179
bromobenceno
BrC1=CC=CC=C1
108-86-1
C6H5Br
157.01
MFCD00000055
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
7961
CHEBI:3179
bromobenceno
BrC1=CC=CC=C1
Bromobenzene is used as solvent in organic synthesis. It is used to prepare the phenylmagnesium bromide, a Grignard reagent, an intermediate in the preparation of benzoic acid by reacting with carbon dioxide. It is a precursor for making phencyclidine. It is useful for the introduction of phenyl group through palladium-catalyzed coupling reactions viz. the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromobenceno se utiliza como disolvente en síntesis orgánica y para preparar bromuro de fenilmagnesio, un reactivo de Grignard y producto intermedio en la preparación del ácido benzoico cuando se somete a reacción con dióxido de carbono. También funciona como precursor para producir fenciclidina y es útil para la introducción del grupo fenilo a través de reacciones de acoplamiento catalizadas por paladio, en concreto, a través de la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, alcohol, tetracloruro de carbono, cloroformo y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Evitar la inhalación de su vapor o niebla. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bromobenzene
Punto de fusión °C to 31°C
Densidad 1.492 g/mL
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.559
Cantidad 500 g
Número UN UN2514
Beilstein 1236661
Índice Merck 14,1406
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,alcohol,carbon tetrachloride,chloroform and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.02
Porcentaje de pureza 99%