Learn More
Bromuro de bromoacetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10448820
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
598-21-0
C2H2Br2O
201.85
MFCD00000115
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
61147
2-bromuro de bromoacetilo
C(C(=O)Br)Br
598-21-0
C2H2Br2O
201.85
MFCD00000115
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
61147
2-bromuro de bromoacetilo
C(C(=O)Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bromoacetyl bromide
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Densidad 2.3100g/mL
Punto de ebullición 147°C to 150°C
Temperatura de inflamación >105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2COBr
Índice de refracción 1.5450 to 1.547
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 215
Gravedad específica 2.31
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: solulbe in acetone,carbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.85
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.