Learn More
α-Bromo-p-tolunitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-77139
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
17201-43-3
C8H6BrN
196.05
MFCD00001829
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
86996
4-(bromometil)benzonitrilo
C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
17201-43-3
C8H6BrN
196.05
MFCD00001829
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
86996
4-(bromometil)benzonitrilo
C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α-Bromo-p-tolunitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113°C to 117°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C6H4CN
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 499
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Bromo-p-tolunitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.