Learn More
alpha-Bromo-2'-acetonaphthone, 98%, Acros Organics
39.30€ - 148.20€
CAS 613-54-7
Fórmula molecular C12H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 249.11
Número MDL MFCD00004109
InChI Key YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 69179
IUPAC Name 2-bromo-1-naphthalen-2-ylethanone
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10346740 SDS Ver documentos Acros Organics
147480100
10g 39.30€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-03-2020
Añadir a la cesta
10031650 SDS Ver documentos Acros Organics
147480500
50g 148.20€
50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
613-54-7
249.11
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
69179
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
C12H9BrO
MFCD00004109
2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
2-bromo-1-naphthalen-2-ylethanone
Especificaciones
α-Bromo-2'-acetonaphthone
Glass bottle
82°C to 85°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
C10H7COCH2Br
2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
249.11
249.11
98%
Authentic
Brown-Purple
10g
613-54-7
100.0
C12H9BrO
MFCD00004109
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-naphthalen-2-ylethanone
69179
Crystalline Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • a-Bromo-2'-acetonaphthone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.