Learn More
Bromo, 99,6 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72068
42.75 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
7726-95-6
Br
79.91
MFCD00010896
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
24408
CHEBI:29224
[Br-]
7726-95-6
Br
79.91
MFCD00010896
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
24408
CHEBI:29224
[Br-]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 58.7°C
Nombre del producto químico o material Bromine
Punto de fusión -7.2°C
Nombre de nota p.a.
Cantidad 25 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Índice Merck 15, 1401
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl, aq solns of bromides, freely soluble in alcohol, ether, chcl3, ccl4, cs2
Nombre IUPAC bromo molecular
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Gravedad específica 3.111
Densidad 3.1110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.