Learn More
Solución de bromo, 1 M en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 388408000
Detalles adicionales : CAS : 7726-95-6 Peso : 0.85000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : I
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-XEspecificaciones
Bromine | |
1M solution in acetic acid | |
Br | |
MFCD00010896 | |
3.111 | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
bromo molecular | |
24408 | |
159.82 | |
800 mL | |
Líquido |
Rojo | |
7726-95-6,64-19-7 | |
Br2 | |
0.90 to 1.10M | |
15, 1401 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Br-] | |
79.91 | |
CHEBI:29224 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
40°C |
Seguridad y manipulación
- Bromine, 1M solution in acetic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.