Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde brillante
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Brilliant Green a stain used in bacteriological media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción verde brillante utilizada en medios bacteriológicos.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml a 25 °C), etanol (50 mg/ml), metanol y 2-metoxietanol (60 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Tinción verde brillante utilizada en medios bacteriológicos.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml a 25 °C), etanol (50 mg/ml), metanol y 2-metoxietanol (60 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Brilliant Green |
Punto de fusión | 210°C (decomposition) |
Beilstein | 3901207 |
Índice Merck | 14,1374 |
Información de solubilidad | Soluble in water (100mg/ml at 25°C),ethanol (50mg/ml),methanol,and 2-methoxyethanol (60mg/ml). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.65 |
Cantidad | 25 g |